Glycine
2.000 Assays
N° de catalogue CHMCAB5020
Fournisseur: Chemicon
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
- Numéro CAS:56-40-6
- Formule:NH₂CH₂COOH
- Numéro MDL:MFCD00008131
- Poids moléculaire:75.07 g/mol
- Index Merck:13,04504
- Point d'ébullition:181 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:83 °C
- Densité:1,64 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-272-2
Spécifications
Spécifications
- Cdt:2.000 Assays