Ammonium formiate
Flacon verre pour solides, 1 kg
N° de catalogue ROTH5093.1
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Formic acid ammonium salt
- Numéro CAS:540-69-2
- Formule:HCO₂NH₄
- Numéro MDL:MFCD00013103
- Poids moléculaire:63.06 g/mol
- Index Merck:13,00525
- Point de fusion:119…121 °C
- Densité:1,28 g/cm³ (25 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:208-753-9
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1 kg