Sodium acétate
Flacon verre pour solides, 1 kg
N° de catalogue MOLE49106710-1KG
Marketsource
Fournisseur: Molekula
Sodium acétate
N° de catalogue MOLE49106710-1KG
Fournisseur: Molekula
Marketsource
Numéro CAS: 127-09-3
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Acetic acid sodium salt
- Numéro CAS:127-09-3
- Formule:H₃CCOONa
- Numéro MDL:MFCD00012459
- Poids moléculaire:82.03 g/mol
- Index Merck:12,08711
- Point d'ébullition:881,4 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:324 °C
- Densité:1,528 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:>250 °C (coupe fermée)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:204-823-8
- REACH:01-2119485123-42
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1 kg