Acide acétique
Acide acétique
Inflammable
Corrosif
Fournisseur:   EUROCLONE
Acide acétique
Fournisseur:  EUROCLONE
Certificats
Acide acétique
3 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
  • Numéro CAS:64-19-7
  • Formule:H₃CCOOH
  • Numéro MDL:MFCD00036152
  • Poids moléculaire:60.05 g/mol
  • Point d'ébullition:118 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:17 °C
  • Densité:1,05 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:38,5 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-580-7
  • UN:2789
  • ADR:8,II
  • REACH:01-2119475328-30
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • 1 KIT
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
  • 1 KIT
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
  • Flacon Verre
    500 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL