Acide arachidique
Acide arachidique
Fournisseur:   Cayman Chemical
Acide arachidique
Fournisseur:  Cayman Chemical
Certificats
2 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  Eicosanylic acid, Arachidinic acid, Icosanoic acid, Eicosanoic acid
  • Numéro CAS:506-30-9
  • Formule:C₂₀H₄₀O₂
  • Numéro MDL:MFCD00002755
  • Poids moléculaire:312.54 g/mol
  • Index Merck:12,00802
  • Point d'ébullition:328 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:75,5 °C
  • Densité:0,824 g/cm³ (100 °C) (lit.)
  • Température de stockage:Congélateur
  • EINECS:208-031-3
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon verre pour solides
    50 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - 42.50 SFr.
    42.50 SFr.
    1 * 50 mg
       42.50 SFr.
  • Flacon verre pour solides
    100 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 68.40 SFr.
    68.40 SFr.
    1 * 100 mg
       68.40 SFr.