Ethyle formiate, Supelco®
Ethyle formiate, Supelco®
Flacon Verre, 5 mL
N° de catalogue 88554-5ML-F
Inflammable
Irritant
Fournisseur:   Merck
Ethyle formiate, Supelco®
N° de catalogue 88554-5ML-F
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  109-94-4
Ethyle formiate, Supelco®
Ethyle formiate, Supelco®
Flacon Verre, 5 mL
Numéro CAS:  109-94-4
Prix
SFr. 192.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  Formic acid ethyl ester
  • Numéro CAS:109-94-4
  • Formule:C₃H₆O₂
  • Numéro MDL:MFCD00003294
  • Poids moléculaire:74.08 g/mol
  • Index Merck:13,03841
  • Point d'ébullition:148 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–2 °C
  • Densité:0,9208 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:–20 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • UN:1190
  • ADR:3,II
  •  :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
  • EINECS:203-721-0
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    5 mL
Spécifications