Ethyle formiate
Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue ROTH3574.1
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Formic acid ethyl ester
- Numéro CAS:109-94-4
- Formule:C₃H₆O₂
- Numéro MDL:MFCD00003294
- Poids moléculaire:74.08 g/mol
- Index Merck:13,03841
- Point d'ébullition:148 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–2 °C
- Densité:0,9208 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:–20 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:203-721-0
- UN:1190
- ADR:3,II
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L