Hexanoate de méthyle
Fournisseur:   MATREYA
Hexanoate de méthyle
Fournisseur:  MATREYA
Certificats
1 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
  • Numéro CAS:106-70-7
  • Formule:C₇H₁₄O₂
  • Numéro MDL:MFCD00009510
  • Poids moléculaire:130.19 g/mol
  • Point d'ébullition:151 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–63 °C
  • Densité:0,88 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:203-425-1
  • UN:3272
  • ADR:3,III
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon verre pour solides
    1 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 g
    1 * 1 g
  • Flacon verre pour solides
    1 g
    Arrêté