Urée
Flacon verre pour solides, 500 g
N° de catalogue 17-1319-01
Fournisseur:   Cytiva
Urée
N° de catalogue 17-1319-01
Fournisseur:  Cytiva
Numéro CAS:  57-13-6
Urée
Urée
Flacon verre pour solides, 500 g
Numéro CAS:  57-13-6
Prix
SFr. 124.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
  • Numéro CAS:57-13-6
  • Formule:NH₂CONH₂
  • Numéro MDL:MFCD00008022
  • Poids moléculaire:60.06 g/mol
  • Index Merck:13,09935
  • Point d'ébullition:197 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:132,7 °C
  • Densité:1,34 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-315-5
  • REACH:01-2119463277-33
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    500 g
Spécifications