Formamide
Flacon Verre, 200 mL
N° de catalogue NADIEC-608-200ML
Marketsource
Fournisseur: NATIONAL DIAGNOSTICS
Formamide
N° de catalogue NADIEC-608-200ML
Fournisseur: NATIONAL DIAGNOSTICS
Marketsource
Numéro CAS: 75-12-7
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Carbamaldehyde
- Numéro CAS:75-12-7
- Formule:HCONH₂
- Numéro MDL:MFCD00007941
- Poids moléculaire:45.04 g/mol
- Index Merck:13,04261
- Point d'ébullition:210 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:2 °C
- Densité:1,1334 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:79 °C
- Température de stockage:Réfrigérateur
- EINECS:200-842-0
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:200 mL