Formamide
Formamide
Santé
Fournisseur:   EUROCLONE
Formamide
Fournisseur:  EUROCLONE
Certificats
Formamide
3 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  Carbamaldehyde
  • Numéro CAS:75-12-7
  • Formule:HCONH₂
  • Numéro MDL:MFCD00007941
  • Poids moléculaire:45.04 g/mol
  • Index Merck:13,04261
  • Point d'ébullition:210 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:2 °C
  • Densité:1,1334 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:79 °C
  • Température de stockage:Réfrigérateur
  • EINECS:200-842-0
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • 1 KIT
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
  • Flacon Verre
    100 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL
  • Flacon Verre
    500 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL