Formamide
Flacon Verre, 500 mL
CHMCS4117
: Chemicon
: Carbamaldehyde
- :75-12-7
- :HCONH₂
- :MFCD00007941
- :45.04 g/mol
- :13,04261
- :210 °C (1013 hPa)
- :2 °C
- :1,1334 g/cm³ (20 °C)
- :79 °C
- :Réfrigérateur
- :200-842-0
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:500 mL