N,N-Diméthylformamide
Inflammable
Santé
Irritant
Fournisseur:   EUROCLONE
N,N-Diméthylformamide
Fournisseur:  EUROCLONE
Certificats
N,N-Diméthylformamide
N,N-Diméthylformamide
3 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  Formic acid dimethylamide, Formdimethylamide, Dimethylformamide, DMF
  • Numéro CAS:68-12-2
  • Formule:HCON(CH₃)₂
  • Numéro MDL:MFCD00003284
  • Poids moléculaire:73.09 g/mol
  • Index Merck:13,03269
  • Point d'ébullition:153 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–61 °C
  • Densité:0,949 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:57,5 °C (coupe fermée)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-679-5
  • UN:2265
  • ADR:3,III
  • REACH:01-2119475605-32
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • 1 KIT
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
  • 1 KIT
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
  • Flacon Verre
    500 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..