ContactUsLinkComponent
Sodium pyruvate
Catalog # A1530.1000
Supplier:  PanReac AppliChem
CAS Number:  
Sodium pyruvate
Catalog # A1530.1000
Supplier:  PanReac AppliChem
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Specifications
About this item
 :
 :110.04 g/mol
Melting Pt:220…230 °C
Density:1.718 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:204-024-4
CAS Number:113-24-6
Formula:CH₃COCOONa
MDL Number:MFCD00002586