Méthyléthylcétone
Méthyléthylcétone
Inflammable
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Méthyléthylcétone
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Certificats
Méthyléthylcétone
4 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  EK 500 Additive, Ethyl methyl ketone, 2-Butanone, Butanone, MEK
  • Numéro CAS:78-93-3
  • Formule:C₂H₅COCH₃
  • Numéro MDL:MFCD00011648
  • Poids moléculaire:72.11 g/mol
  • Index Merck:13,06097
  • Point d'ébullition:79,6 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–86 °C
  • Densité:0,8054 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:–4 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:201-159-0
  • UN:1193
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119457290-43
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon Verre
    1 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 L
    1 * 1 L - SFr. 37.10
    SFr. 37.10
    1 * 1 L
       SFr. 37.10
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Flacon Verre
    2,5 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - SFr. 69.00
    SFr. 69.00
    1 * 2,5 L
       SFr. 69.00
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • 10 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 L
    1 * 10 L - SFr. 202.80
    SFr. 202.80
    1 * 10 L
       SFr. 202.80
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 L
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 L
    1 * 25 L - SFr. 394.80
    SFr. 394.80
    1 * 25 L
       SFr. 394.80
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource