Bronopol
N° de catalogue EHERC10810000
Fournisseur: EHRENSTORFER
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:0,25 g
- Seq:3029
- Environmentally Preferable:
Spécifications
À propos de cet article
Synonymes: 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
:
:199.99 g/mol
EINECS:200-143-0
UN:3241
:GHS05
:GHS07
:GHS09
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:52-51-7
Formule:HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH
Numéro MDL:MFCD00007390
Point d'ébullition:388
Point de fusion:130…133 °C
Densité:1.91 g/cm³ (20 °C)
ADR:4.1 III
Index Merck:13,01432