Linoléate de méthyle
Linoléate de méthyle
Glass bottle for solids, 1 g
N° de catalogue ROTH3199.1
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Linoléate de méthyle
N° de catalogue ROTH3199.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  112-63-0
Linoléate de méthyle
Glass bottle for solids, 1 g
Numéro CAS:  112-63-0
Prix
SFr. 52.70
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymes:  cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid methyl ester, 9,12-Octadecanoic acid methyl ester, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid methyl ester, Linoleic acid methyl ester, (9Z,12Z)-Methyl octadeca-9,12-dienoate, Methyl cis,cis-9,12-octadecadienoate, 9Z,12Z-Oktadekadiensäuremethylester, 9,12 Methyl octadecaotenoate methyl linoleate, cis,cis-9,12-Oktadekadiensäuremethylester
  • Numéro CAS:112-63-0
  • Formule:C₁₉H₃₄O₂
  • Numéro MDL:MFCD00009534
  • Poids moléculaire:294.48 g/mol
  • Point d'ébullition:340 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–35 °C
  • Densité:0,89 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:203-993-0
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    1 g
Spécifications