D(+)-Biotine
Glass bottle for solids, 1 g
Fournisseur: PanReac AppliChem
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
- Numéro CAS:58-85-5
- Formule:C₁₀H₁₆N₂O₃S
- Numéro MDL:MFCD00005541
- Poids moléculaire:244.31 g/mol
- Index Merck:13,01231
- Point de fusion:232…233 °C
- Densité:1,41 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Réfrigérateur
- EINECS:200-399-3
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:1 g