D(-)-Histidine
N° de catalogue BACE4030626.0005
Fournisseur: BACHEM BIOCHEMICA
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:5 g
- Seq:3173
Spécifications
À propos de cet article
:
:155.16 g/mol
Index Merck:12,04758
Point de fusion:287 °C
EINECS:206-513-8
Numéro CAS:351-50-8
Formule:C₆H₉N₃O₂
Numéro MDL:MFCD00065963