L(+)-Leucine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Catalog # 8.16009.0100
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:100 g
- Seq:3401
Specifications
Specification Test Results
- Solubility:24 g/l (20 °C)
- Melting Point:300 °C (decomposition)
- Molar Mass:131.18 g/mol
- Bulk Density:300 - 400 kg/m3
- Density:1.29 g/cm3 (20 °C)
- pH:5.5 - 6.5 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Specification Test Results
About this item
:
:131.17 g/mol
Merck Index:14,05451
Melting Pt:300 °C
Density:1.165 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:200-522-0
CAS Number:61-90-5
Formula:C₆H₁₃NO₂
MDL Number:MFCD00002617