D(-)-Sorbitol
D(-)-Sorbitol
Flacon verre pour solides, 1 kg
N° de catalogue MOLEM26965258
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
D(-)-Sorbitol
N° de catalogue MOLEM26965258
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  50-70-4
D(-)-Sorbitol
D(-)-Sorbitol
Flacon verre pour solides, 1 kg
Numéro CAS:  50-70-4
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
  • Numéro CAS:50-70-4
  • Formule:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • Numéro MDL:MFCD00004708
  • Poids moléculaire:182.17 g/mol
  • Index Merck:13,08797
  • Point d'ébullition:295 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:94…98 °C
  • Densité:1,524 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:>100 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-061-5
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1 kg