D(-)-Mannitol
D(-)-Mannitol
Flacon verre pour solides, 1 kg
N° de catalogue MOLE71640365-1KG
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
D(-)-Mannitol
N° de catalogue MOLE71640365-1KG
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  69-65-8
D(-)-Mannitol
D(-)-Mannitol
Flacon verre pour solides, 1 kg
Numéro CAS:  69-65-8
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
  • Numéro CAS:69-65-8
  • Formule:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • Numéro MDL:MFCD00064287
  • Poids moléculaire:182.17 g/mol
  • Index Merck:13,05769
  • Point d'ébullition:290…295 °C (4 hPa)
  • Point de fusion:164…169 °C
  • Densité:1,49 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-711-8
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1 kg