Étalon de référence Organique, Benzo[a]pyrène 100 µg/ml en solution dans cyclohexane, Supelco®
Catalog # 31306-10ML
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:10 mL
- Normes:Analytical standard
- N ° CAS.:50-32-8
- Désignation:Benzo[a]pyrène 100 µg/ml en solution dans cyclohexane
- Conditions de stockage:2...8 °C
- Description de la classe de danger:H225 - H304 - H315 - H336 - H350 - H410
- Conditions de transport:STD
- MDL No.:MFCD00003602
- M-Clarity quality level:MQ100
- Formula:C₂₀H₁₂
- Molecular weight:252,31
- Point d'éclair:–18 °C
Specifications
About this item
- GHS signal: GHS02, GHS08, GHS07, GHS09
Caution: P202 - P210 - P273 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P331