Étalon de référence Organique, 2,2',3,4,4',5,5',6-Octachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
Catalog # PROOCIL-PCB-203
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:52663-76-0
- Désignation:2,2',3,4,4',5,5',6-Octachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₂H₂Cl₈
- Désignation:2,2',3,4,4',5,5',6-Octachlorobiphenyl (PCB No. 203)