ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Organique, 2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
Étalon de référence Organique, 2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
Catalog # PROOCIL-PCB-206
CAS Number:  
Étalon de référence Organique, 2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
Catalog # PROOCIL-PCB-206
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 mL
  • N ° CAS.:
    40186-72-9
  • Désignation:
    2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
  • Formula:
    C₁₂HCl₉
  • Désignation:
    2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorobiphenyl (PCB No. 206)