ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Organique, 2,4',5-Trichlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
Étalon de référence Organique, 2,4',5-Trichlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
Catalog # PROOCIL-PCB-31
CAS Number:  
Étalon de référence Organique, 2,4',5-Trichlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
Catalog # PROOCIL-PCB-31
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 mL
  • N ° CAS.:
    16606-02-3
  • Désignation:
    2,4',5-Trichlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
  • Formula:
    C₁₂H₇Cl₃
  • Désignation:
    2,4',5-Trichlorobiphenyl (PCB No. 31)