Étalon de référence Organique, 2,3',4,5',6-Pentachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
Catalog # PROOCIL-PCB-121
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:56558-18-0
- Désignation:2,3',4,5',6-Pentachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₂H₅Cl₅
- Désignation:2,3',4,5',6-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 121)