ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Organique, 2,3,3',4,5,5'-Hexachlorobiphényle 100 µg/ml en solution dans isooctane
Étalon de référence Organique, 2,3,3',4,5,5'-Hexachlorobiphényle 100 µg/ml en solution dans isooctane
Catalog # PROOCIL-PCB-159-CS
CAS Number:  
Étalon de référence Organique, 2,3,3',4,5,5'-Hexachlorobiphényle 100 µg/ml en solution dans isooctane
Catalog # PROOCIL-PCB-159-CS
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1,2 mL
  • N ° CAS.:
    39635-35-3
  • Désignation:
    2,3,3',4,5,5'-Hexachlorobiphényle 100 µg/ml en solution dans isooctane
  • Formula:
    C₁₂H₄Cl₆
  • Désignation:
    2,3,3',4,5,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 159)