Étalon de référence Organique, 2,3',4',5'-Tétrachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
Référence PROOCIL-PCB-76
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:70362-48-0
- Désignation:2,3',4',5'-Tétrachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₂H₆Cl₄
- Désignation:2,3',4',5'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 76)