Étalon de référence Organique, 2,2',4,6,6'-Pentachlorobiphényle 100 µg/ml en solution dans isooctane
Catalog # PROOCIL-PCB-104-CS
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1,2 mL
- N ° CAS.:56558-16-8
- Désignation:2,2',4,6,6'-Pentachlorobiphényle 100 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₂H₅Cl₅
- Désignation:2,2',4,6,6'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 104)