ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Organique, 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphényle 10 µg/ml en solution dans isooctane, Supelco®
Étalon de référence Organique, 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphényle 10 µg/ml en solution dans isooctane, Supelco®
Catalog # 36902-2ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Étalon de référence Organique, 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphényle 10 µg/ml en solution dans isooctane, Supelco®
Catalog # 36902-2ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2 mL
  • Normes:
    Analytical standard
  • N ° CAS.:
    37680-73-2
  • Désignation:
    2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphényle 10 µg/ml en solution dans isooctane
  • Conditions de stockage:
    2...8 °C
  • Description de la classe de danger:
    H225 - H304 - H315 - H336 - H410
  • Conditions de transport:
    STD
  • MDL No.:
    MFCD00055553
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonyme(s):
    2,2′,4,5,5′-Pentachlorobiphenyl solution; 2,2′,4,5,5′-PCB
  • Formula:
    C₁₂H₅Cl₅
  • Molecular weight:
    326,43
  • Point d'éclair:
    4 °C - closed cup
Specifications
About this item
  • GHS signal: GHS02, GHS08, GHS07, GHS09
Caution: P210 - P273 - P301 + P310 + P331 - P302 + P352