D(-)-Acide lactique
Marketsource
Fournisseur: BACHEM BIOCHEMICA
Aller à
À propos de cet article
Synonymes: (R)-2-Hydroxypropanoic acid, D-Lactic Acid, (R)-(-)-2-Hydroxypropionic acid, (R)-(-)-Lactic acid, (R)-(-)-2-Hydroxypropanoic acid
- Numéro CAS:10326-41-7
- Formule:C₃H₆O₃
- Numéro MDL:MFCD00068313
- Poids moléculaire:90.08 g/mol
- Température de stockage:Congélateur
- EINECS:233-713-2
2 variantes
Product Details & Documents
Synonymes: (R)-2-Hydroxypropanoic acid, D-Lactic Acid, (R)-(-)-2-Hydroxypropionic acid, (R)-(-)-Lactic acid, (R)-(-)-2-Hydroxypropanoic acid
- Numéro CAS:10326-41-7
- Formule:C₃H₆O₃
- Numéro MDL:MFCD00068313
- Poids moléculaire:90.08 g/mol
- Température de stockage:Congélateur
- EINECS:233-713-2
Product Family Options
Informations sur le produit
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..