D(-)-Acide lactique
Corrosif
Marketsource
Fournisseur:   BACHEM BIOCHEMICA
D(-)-Acide lactique
Fournisseur:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Certificats
2 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  (R)-2-Hydroxypropanoic acid, D-Lactic Acid, (R)-(-)-2-Hydroxypropionic acid, (R)-(-)-Lactic acid, (R)-(-)-2-Hydroxypropanoic acid
  • Numéro CAS:10326-41-7
  • Formule:C₃H₆O₃
  • Numéro MDL:MFCD00068313
  • Poids moléculaire:90.08 g/mol
  • Température de stockage:Congélateur
  • EINECS:233-713-2
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon verre pour solides
    250 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - 134.80 SFr.
    134.80 SFr.
    1 * 250 mg
       134.80 SFr.
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Flacon verre pour solides
    1 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 404.50 SFr.
    404.50 SFr.
    1 * 1 g
       404.50 SFr.
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..