Étalon de référence Organique, 2,2',3,4',6-Pentachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
Catalog # PROOCIL-PCB-91
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:68194-05-8
- Désignation:2,2',3,4',6-Pentachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₂H₅Cl₅
- Désignation:2,2',3,4',6-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 91)