L-Arginine chlorhydrate
PROOMM0569.00
:
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:500 mg
- Seq:2725
:
:210.66 g/mol
:13,00785
:218 °C
:1.42 g/cm³ (20 °C)
:Température ambiante
:214-275-1
:1119-34-2
:C₆H₁₅ClN₄O₂
:MFCD00064550