L-Arginine chlorhydrate
Catalog # PROOBP694
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:100 mg
- Seq:2440
Specifications
About this item
:
:210.66 g/mol
Merck Index:13,00785
Melting Pt:218 °C
Density:1.42 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:214-275-1
CAS Number:1119-34-2
Formula:C₆H₁₅ClN₄O₂
MDL Number:MFCD00064550