Étalon de référence Organique, 2,3',4,4'-Tétrachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
Catalog # PROOCIL-PCB-66
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:32598-10-0
- Désignation:2,3',4,4'-Tétrachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₂H₆Cl₄
- Désignation:2,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 66)