Étalon de référence Organique, 2,2',4,5'-Tétrachlorobiphényle 100 µg/ml en solution dans isooctane
Catalog # PROOCIL-PCB-49-CS
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1,2 mL
- N ° CAS.:41464-40-8
- Désignation:2,2',4,5'-Tétrachlorobiphényle 100 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₂H₆Cl₄
- Désignation:2,2',4,5'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 49)