Étalon de référence Organique, 2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
Katalognr. PROOCIL-PCB-153
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:35065-27-1
- Désignation:2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₂H₄Cl₆
- Désignation:2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 153)