Étalon de référence Organique, 2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
Référence PROOCIL-PCB-138
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:35065-28-2
- Désignation:2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
- Formula:C₁₂H₄Cl₆
- Désignation:2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 138)