ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Organique, Toluène 5.000 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
Étalon de référence Organique, Toluène 5.000 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
Catalog # SUPL40084
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Étalon de référence Organique, Toluène 5.000 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
Catalog # SUPL40084
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    1
  • N ° CAS.:
    108-88-3
  • Désignation:
    Toluène 5.000 µg/ml en solution dans le méthanol
  • Formula:
    C₇H₈
  • Désignation:
    Toluene