ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Organique, Fluorobenzène 1.000 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
Catalog # 47895.
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Étalon de référence Organique, Fluorobenzène 1.000 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
Catalog # 47895.
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    1
  • N ° CAS.:
    462-06-6
  • Désignation:
    Fluorobenzène 1.000 µg/ml en solution dans le méthanol
  • Formula:
    C₆H₅F
  • Désignation:
    Fluorobenzen