Étalon de référence Organique, Anthracène 100 µg/ml en solution dans acétonitrile
N° de catalogue EHERXA20520000AL
Fournisseur: EHRENSTORFER
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:120-12-7
- Désignation:Anthracène 100 µg/ml en solution dans acétonitrile
- Formula:C₁₄H₁₀
- Désignation:Anthracene