Étalon de référence Organique, Trichloroéthylène 5.000 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
Catalog # SUPL40085
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Cdt:1
- N ° CAS.:79-01-6
- Désignation:Trichloroéthylène 5.000 µg/ml en solution dans le méthanol
- Formula:C₂HCl₃
- Désignation:Trichloroethylene