0,00 SFr.
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Étalons
Étalons organiques
Étalon de référence organique, chloroéthylène 200 µg/ml dans du méthanol
Étalon de référence organique, chloroéthylène 200 µg/ml dans du méthanol
123462Y
:
VWR Chemicals
:
Étalon de référence organique, chloroéthylène 200 µg/ml dans du méthanol
123462Y
:
VWR Chemicals
:
Type de conditionnement:
Ampoule en verre
Cdt:
1 mL
N ° CAS.:
75-01-4
Désignation:
Chloroéthylène 200 µg/ml dans du méthanol
Formula:
C₂H₃Cl