Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Organique, Bromoforme 5.000 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
Étalon de référence Organique, Bromoforme 5.000 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
Référence 40212.
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Étalon de référence Organique, Bromoforme 5.000 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
Référence 40212.
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  

Spécifications

  • Cdt:
    1
  • N ° CAS.:
    75-25-2
  • Désignation:
    Bromoforme 5.000 µg/ml en solution dans le méthanol
  • Formula:
    CHBr₃
  • Désignation:
    Bromoform

Spécifications

À propos de cet article