ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Organique, 1,2-Dibromoéthane 200 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
  48880-U
 :  Merck
 :  
undefined
Étalon de référence Organique, 1,2-Dibromoéthane 200 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
  48880-U
 :  Merck
 :  
  • Concentration:
    200 μg/ml in methanol
  • Cdt:
    1
  • Normes:
    Certified reference material
  • N ° CAS.:
    106-93-4
  • Désignation:
    1,2-Dibromoéthane 200 µg/ml en solution dans le méthanol
  • Conditions de stockage:
    2...30 °C
  • Description de la classe de danger:
    H225 - H301 + H311 + H331 - H370
  • Conditions de transport:
    STD
  • MDL No.:
    MFCD00000233
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonyme(s):
    Ethylene dibromide
  • Molecular weight:
    187,86
  • Point d'éclair:
    11 °C
  • GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
 : P210 - P233 - P280 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P311