VWR®, Tampon de blocage, lait en poudre écrémé
M232-39.8G-5PK
:
- Cdt:199 g
- Désignation:Blocking buffer, PBS with non fat milk, powder blend
Chaque paquet de tampon de blocage en poudre permet d'obtenir un litre de solution 1X.
- Facile à utiliser
- Optimiser la performance des essais en utilisant des tampons de blocage de haute qualité