Magnésium chlorure hexahydraté
Magnésium chlorure hexahydraté
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Magnésium chlorure hexahydraté
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Certificats
Magnésium chlorure hexahydraté
3 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  Magnesium dichloride
  • Numéro CAS:7791-18-6
  • Formule:MgCl₂·6H₂O
  • Numéro MDL:MFCD00149781
  • Poids moléculaire:203.3 g/mol
  • Index Merck:13,05684
  • Point d'ébullition:1412 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:117 °C
  • Densité:1,57 g/cm³ (25 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:232-094-6
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon verre pour solides
    250 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 250 g
    1 * 250 g - SFr. 23.90
    SFr. 23.90
    1 * 250 g
       SFr. 23.90
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Flacon verre pour solides
    1 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - SFr. 46.20
    SFr. 46.20
    1 * 1 kg
       SFr. 46.20
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg - SFr. 622.80
    SFr. 622.80
    1 * 25 kg
       SFr. 622.80
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource