Hydroxylammonium chlorure
Hydroxylammonium chlorure
Glass bottle for solids, 1 kg
N° de catalogue MOLE21834412-1KG
Corrosif
Santé
Irritant
Environnement
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
Hydroxylammonium chlorure
N° de catalogue MOLE21834412-1KG
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  5470-11-1
Hydroxylammonium chlorure
Glass bottle for solids, 1 kg
Numéro CAS:  5470-11-1
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride
  • Numéro CAS:5470-11-1
  • Formule:NH₂OH·HCl
  • Numéro MDL:MFCD00051089
  • Poids moléculaire:69.49 g/mol
  • Index Merck:13,04853
  • Point d'ébullition:306 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:151 °C
  • Densité:1,67 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:226-798-2
  • UN:2923
  • ADR:8,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    1 kg
Spécifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..