ContactUsLinkComponent
TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate)
TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate)
Catalog # MOLEM10696487
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
undefined
TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate)
Catalog # MOLEM10696487
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    5 kg
  • Seq:
    4114
Specifications
About this item
 :
 :157.6 g/mol
Merck Index:12,09902
Melting Pt:150…152 °C
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:214-684-5
CAS Number:1185-53-1
Formula:NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
MDL Number:MFCD00012590